Tisk…
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411306-1G PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA 992 CZK
APOSPC411306-1G APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈FIN₂
MW: 254.044 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25949457
CAS číslo: 1443278-91-8