Tisk…
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411305-1G PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA 870 CZK
APOSPC411305-1G APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈FIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25949444
CAS číslo: 1443278-85-0