Tisk…
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC411304-1G PC411304-5G
APOSPC411304-1GEA 870 CZK
APOSPC411304-1G APOSPC411304-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₅F₂N₃·ClH
MW: 169,56 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14705743
CAS číslo: 1221726-31-3