1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC411302-1G
PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA
953
CZK
APOSPC411302-1G
APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₅F₂IN₂ MW: 258,008 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15146436 CAS číslo: 1217862-89-9 |