1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC411300-1G
PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA
3480
CZK
APOSPC411300-1G
APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₄F₂N₂ MW: 118,085 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04971168 CAS číslo: 908014-77-7 UN: 1993 ADR: 3,III |