Tisk…
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC411287-1G PC411287-250MG PC411287-500MG
APOSPC411287-1GEA 23110 CZK
APOSPC411287-1G APOSPC411287-250MG APOSPC411287-500MG
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30471658
CAS číslo: 1447942-88-2