Tisk…
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC411282-1G PC411282-250MG PC411282-500MG
APOSPC411282-1GEA 25000 CZK
APOSPC411282-1G APOSPC411282-250MG APOSPC411282-500MG
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₀F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29918535
CAS číslo: 1784303-38-3