Tisk…
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC411279-100MG PC411279-1G PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA 12300 CZK
APOSPC411279-100MG APOSPC411279-1G APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Vzorec: C₅H₈F₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106129
CAS číslo: 1408075-93-3