Tisk…
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 18650 CZK
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Vzorec: C₆H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501817
CAS číslo: 1621223-57-1