Tisk…
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC411272-100MG PC411272-1G PC411272-250MG
APOSPC411272-100MGEA 9760 CZK
APOSPC411272-100MG APOSPC411272-1G APOSPC411272-250MG
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Vzorec: C₆H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24856435
CAS číslo: 1374657-08-5