Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410202-1G PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA 26090 CZK
APOSPC410202-1G APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₈F₃NO·ClH
MW: 179,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03196899
CAS číslo: 1035041-75-8