Tisk…
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC410179-250MG PC410179-1G PC410179-5G
APOSPC410179-250MGEA 4730 CZK
APOSPC410179-250MG APOSPC410179-1G APOSPC410179-5G
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 95+%
Methyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972072
CAS číslo: 167631-84-7