Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410124-1G PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA 2480 CZK
APOSPC410124-1G APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371273
CAS číslo: 1431962-99-0