Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410123-1G PC410123-5G
APOSPC410123-1GEA 1660 CZK
APOSPC410123-1G APOSPC410123-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25371272
CAS číslo: 1431962-90-1