Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410089-1G PC410089-25G PC410089-5G
APOSPC410089-1GEA 1660 CZK
APOSPC410089-1G APOSPC410089-25G APOSPC410089-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₄F₃N₃·ClH
MW: 187,551 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18633449
CAS číslo: 1418117-74-4