Tisk…
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 1740 CZK
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621779
CAS číslo: 1431965-53-5