Tisk…
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410047-1G PC410047-250MG PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA 4930 CZK
APOSPC410047-1G APOSPC410047-250MG APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₂F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08696507
CAS číslo: 767609-14-3