Tisk…
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC410009-1G PC410009-5G
APOSPC410009-1GEA 1910 CZK
APOSPC410009-1G APOSPC410009-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04967256
CAS číslo: 1185175-00-1