Tisk…
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409527-1G PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA 12200 CZK
APOSPC409527-1G APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Vzorec: C₁₃H₁₆FNO₃
MW: 253.269 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921817
CAS číslo: 811799-54-9