Tisk…
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 8930 CZK
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442120
CAS číslo: 1309602-28-5