Tisk…
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 17630 CZK
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458684
CAS číslo: 1330286-47-9