N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(2S,4S)-tert-Butyl 2-cyano-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
PC409010-1G
PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA
3190
CZK
APOSPC409010-1G
APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Vzorec:
C₁₀H₁₅FN₂O₂ MW: 214,237 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09263600 CAS číslo: 426844-76-0 |