Tisk…
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 7440 CZK
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄BrF₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24386133
CAS číslo: 18739-03-2