Tisk…
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408835-1G PC408835-250MG PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA 11410 CZK
APOSPC408835-1G APOSPC408835-250MG APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000932
CAS číslo: 112754-17-3