2-Fluoropyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408561-1G
PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA
17530
CZK
APOSPC408561-1G
APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Vzorec:
C₄H₄FN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00769380 CAS číslo: 96548-91-3 |