Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 2320 CZK
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₅ClFN₃
MW: 161,565 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846146
CAS číslo: 943006-45-9