Tisk…
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 4240 CZK
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112.105 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16611294
CAS číslo: 54376-50-0