Tisk…
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 4470 CZK
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656645
CAS číslo: 18260-64-5