Tisk…
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408553-1G PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA 9330 CZK
APOSPC408553-1G APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₆FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23099431
CAS číslo: 1416372-67-2