Tisk…
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408512-250MG PC408512-1G PC408512-5G
APOSPC408512-250MGEA 3770 CZK
APOSPC408512-250MG APOSPC408512-1G APOSPC408512-5G
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(Difluoromethyl)piperidine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18711662
CAS číslo: 760958-13-2