Tisk…
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408451-1G PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA 15010 CZK
APOSPC408451-1G APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄BrF₃N₂O₂
MW: 273,007 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419817
CAS číslo: 497833-03-1