Tisk…
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408450-1G PC408450-250MG
APOSPC408450-1GEA 9920 CZK
APOSPC408450-1G APOSPC408450-250MG
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₀F₃N₃
MW: 193,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20491585
CAS číslo: 1345510-63-5