Tisk…
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408426-1G PC408426-25G
APOSPC408426-1GEA 0 CZK
APOSPC408426-1G APOSPC408426-25G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976463
CAS číslo: 499796-71-3