Tisk…
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408284-5G
APOSPC408284-5GEA 1660 CZK
APOSPC408284-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835210
CAS číslo: 170108-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III