Tisk…
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 17590 CZK
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃NO₅
MW: 251,116 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847469
CAS číslo: 307989-55-5