Tisk…
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408275-1G PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA 3710 CZK
APOSPC408275-1G APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod varu: 96…98 °C (2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203711
CAS číslo: 96826-42-5