Tisk…
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 12630 CZK
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205750
CAS číslo: 773132-33-5