Tisk…
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 3270 CZK
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800745
CAS číslo: 863645-29-8