Tisk…
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)methylamine
PC408258-1G PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA 3060 CZK
APOSPC408258-1G APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045854
CAS číslo: 93071-81-9
UN: 3267
ADR: 8,III