Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 1240 CZK
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203214
CAS číslo: 403646-47-9