Tisk…
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-6-fluorophenyl)acetic acid
PC408232-10G PC408232-5G
APOSPC408232-10GEA 28800 CZK
APOSPC408232-10G APOSPC408232-5G
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185377
CAS číslo: 1214322-99-2