Tisk…
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408219-10G PC408219-5G
APOSPC408219-10GEA 43640 CZK
APOSPC408219-10G APOSPC408219-5G
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Vzorec: C₃HF₆I
Bod varu: 58 °C
Hustota: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040984
CAS číslo: 4141-91-7