Tisk…
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408201-25G PC408201-100G PC408201-5G
APOSPC408201-25GEA 5000 CZK
APOSPC408201-25G APOSPC408201-100G APOSPC408201-5G
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Vzorec: C₅H₄BrF₇
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09265345
CAS číslo: 1274903-97-7