Tisk…
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-Diiodoperfluorobenzene, 2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-diiodobenzene
PC408156-100G
APOSPC408156-100GEA 0 CZK
APOSPC408156-100G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Vzorec: C₆F₄I₂
MW: 401,867 g/mol
Bod varu: 140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16620566
CAS číslo: 67815-57-0