Tisk…
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408155-25G PC408155-5G
APOSPC408155-25GEA 25760 CZK
APOSPC408155-25G APOSPC408155-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol
Vzorec: C₅H₅F₅O
Bod varu: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842572
CAS číslo: 148757-93-1
UN: 1987
ADR: 3,III