Tisk…
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 26450 CZK
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Vzorec: C₆H₇F₇O
MW: 228,108 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619637
CAS číslo: 355-22-6