Tisk…
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408133-5G PC408133-1G
APOSPC408133-5GEA 4570 CZK
APOSPC408133-5G APOSPC408133-1G
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
Vzorec: C₉H₆ClF₆NO
MW: 293,593 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18641846
CAS číslo: 1100832-66-3