Tisk…
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408119-25G PC408119-5G
APOSPC408119-25GEA 26060 CZK
APOSPC408119-25G APOSPC408119-5G
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092807
CAS číslo: 406-92-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II