Tisk…
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408104-25G PC408104-5G PC408104-100G
APOSPC408104-25GEA 8570 CZK
APOSPC408104-25G APOSPC408104-5G APOSPC408104-100G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Vzorec: C₅H₆F₄O₂
MW: 174,094 g/mol
Bod varu: 107…109 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18641870
CAS číslo: 337-82-6
UN: 3272
ADR: 3,III