Tisk…
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 2980 CZK
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101442
CAS číslo: 1065076-45-0